2,6-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethylbenzolthiol, 2,6-Dimethylbenzol-1-thiol, 2-Mercapto-m-xylol, 2,6-Dimethylphenylmercaptan, 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
306940-1G 306940-5G
SIAL306940-1GEA 44.1 EUR
SIAL306940-1G SIAL306940-5G
2,6-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138,23 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,038 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00010021
CAS-Nummer: 118-72-9
EINECS: 204-272-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III