1,3-Diisopropylbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

113263-100G 113263-500G
SIAL113263-100GEA 45.6 EUR
SIAL113263-100G SIAL113263-500G
1,3-Diisopropylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Diisopropylbenzol
Formel: C₁₂H₁₈
Molecular Weight: 162,27 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,85593 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008889
CAS-Nummer: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR