1,4-Diisopropylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL126276-25GEA
53.6
EUR
SIAL126276-25G
SIAL126276-100G
1,4-Diisopropylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Diisopropylbenzol
Formel:
C₁₂H₁₈ Molecular Weight: 162,27 g/mol Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 0,87707 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008892 CAS-Nummer: 100-18-5 EINECS: 202-826-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...