m-Ethyltoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Ethyl-3-methylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E49606-10G E49606-25G
SIALE49606-10GEA 306 EUR
SIALE49606-10G SIALE49606-25G
m-Ethyltoluol, Sigma-Aldrich®
m-Ethyltoluol
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95,5 °C
Dichte: 0,869 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009259
CAS-Nummer: 620-14-4
EINECS: 210-626-8
UN: 3295
ADR: 3,III