4-Methylbenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: p-Methylbenzophenon
A15479.18 A15479.36
A15479.18EA 56.1 EUR
A15479.18 A15479.36
4-Methylbenzophenon ≥98%
4-Methylbenzophenon
Purity: 98% CAS No.: 134-84-9 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 143°(289°F) Melting Point: 53-57° Boiling Point: 326° Beilstein Reference: 1909310 Merck Reference: 14,7317 MDL No.: MFCD00008553
Formel: C₁₄H₁₂O
Molecular Weight: 196.25 g/mol
Siedepunkt: 326 °C
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 0.9926 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 143 °C (289 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008553
CAS-Nummer: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 12,07470