4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Michlers Ethylketon, 4,4'-Di(diethylamino)benzophenon
B22288.14
B22288.22
B22288.14EA
65.5
EUR
B22288.14
B22288.22
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon ≥98%
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon
Purity: 99%
CAS No.: 90-93-7
Molecular Formula: C21H28N2O
Formula Weight: 324.47
Flash Point: 151°(303°F)
Odour: Odourless
pH: 4-6
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 2148611
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00009044
Formel:
C₂₁H₂₈N₂O Molecular Weight: 324,47 g/mol Siedepunkt: 420 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 93…95 °C Flammpunkt: 151 °C (303 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009044 CAS-Nummer: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 UN: 3077 ADR: 9,III |