4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Michlers Keton, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08125.0250 8.08125.1000
8.08125.0250EA 76.3 EUR
8.08125.0250 8.08125.1000
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Formel: C₁₇H₂₀N₂O
Siedepunkt: 428 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 172 °C
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008312
CAS-Nummer: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06265
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.4 g/l (20 °C)
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 268.35 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 360 °C (1013 hPa)
Flash Point 220 °C
Ignition Point 480 °C