4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Michlers Keton, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
147834-100G 147834-500G
SIAL147834-100GEA 50.6 EUR
SIAL147834-100G SIAL147834-500G
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Formel: C₁₇H₂₀N₂O
Molecular Weight: 268.36 g/mol
Siedepunkt: 428
Schmelzpunkt: 172
Flammpunkt: 220
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008312
CAS-Nummer: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06265