4-Nitrobenzophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Nitrophenyl)phenylmethanon
B20405.06 B20405.14
B20405.06EA 18.3 EUR
B20405.06 B20405.14
4-Nitrobenzophenon ≥99%
4-Nitrobenzophenon
Purity: 99% CAS No.: 1144-74-7 Molecular Formula: C13H9NO3 Formula Weight: 227.22 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 1912753
Formel: C₁₃H₉NO₃
Molecular Weight: 227,22 g/mol
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Dichte: 1,406 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007354
CAS-Nummer: 1144-74-7
EINECS: 214-542-2