4,4'-Bis(2-methyl-2-propanyl)biphenyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(Dimethylethyl)-4-(4-(dimethylethyl)phenyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
193801-25G 193801-5G
SIAL193801-25GEA 180 EUR
SIAL193801-25G SIAL193801-5G
4,4'-Bis(2-methyl-2-propanyl)biphenyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl
Formel: C₂₀H₂₆
Molecular Weight: 266,43 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127 °C
Dichte: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008834
CAS-Nummer: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4