4,4'-Dimethylbiphenyl

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 4,4'-Bitolyl, 1-Methyl-4-(4-methylphenyl)benzol

JFD01185.250 JFD01185.1
CHMPJFD01185.250EA 0 EUR
CHMPJFD01185.250 MAYBJFD01185.1
4,4'-Dimethylbiphenyl
4,4'-Dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₄
Molecular Weight: 182,27 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117…122 °C
Dichte: 1,102 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008545
CAS-Nummer: 613-33-2
EINECS: 210-337-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR