2,4,6-Trimethylphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,6-Trimethylbenzolboronsäure, Dihydroxy(2,4,6-trimethylphenyl)boran, (2,4,6-Trimethylphenyl)metaborsäure
B24060.03
B24060.06
B24060.14
B24060.03EA
38.8
EUR
B24060.03
B24060.06
B24060.14
2,4,6-Trimethylphenylboronsäure ≥97%
2,4,6-Trimethylphenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 5980-97-2
Molecular Formula: C9H13BO2
Formula Weight: 164.01
Melting Point: ca 120-127°
Beilstein Reference: 2831927
Formel:
C₉H₁₃BO₂ Molecular Weight: 164,01 g/mol Schmelzpunkt: ∼120…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236060 CAS-Nummer: 5980-97-2 |