2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-Brom-2,4,6-triisopropylbenzol
A15692.14 A15692.22 A15692.36
A15692.14EA 88.3 EUR
A15692.14 A15692.22 A15692.36
2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol 96%
2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol
Purity: 96% CAS No.: 21524-34-5 Molecular Formula: C15H23Br Formula Weight: 283.25 Refractive Index: 1.5225 Boiling Point: 125-126°/4mm MDL No.: MFCD00051547
Formel: C₁₅H₂₃Br
Molecular Weight: 283.25 g/mol
Siedepunkt: 125…126 °C (4 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051547
CAS-Nummer: 21524-34-5