2,4,6-Trimethylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Mesitylen-2-carbaldehyd, Mesitylaldehyd, Mesitaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M6808-10G M6808-50G
SIALM6808-10GEA 129 EUR
SIALM6808-10G SIALM6808-50G
2,4,6-Trimethylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylbenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14 °C
Dichte: 1,0987 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003341
CAS-Nummer: 487-68-3
EINECS: 207-662-1