3',4'-Dimethylacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethan-1-on
A12187.06 A12187.14 A12187.22
A12187.06EA 26.7 EUR
A12187.06 A12187.14 A12187.22
3',4'-Dimethylacetophenon ≥98%
3',4'-Dimethylacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 3637-01-2 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5380 Boiling Point: 242-243° Beilstein Reference: 907053 MDL No.: MFCD00008743
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148.2 g/mol
Siedepunkt: 242…243 °C
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1.002
Flammpunkt: 102 °C (215 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008743
CAS-Nummer: 3637-01-2
EINECS: 222-859-2