2',6'-Dimethylacetophenon
Lieferant: abcr
Synonyme:
1-(2,6-Dimethylphenyl)ethan-1-on
C-2142-76.0010
C-2142-76.0050
ABCRC-2142-76.0010EA
0
EUR
ABCRC-2142-76.0010
ABCRC-2142-76.0050
2',6'-Dimethylacetophenon
2',6'-Dimethylacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148.2 g/mol |
MDL:
MFCD01861394 CAS-Nummer: 2142-76-9 EINECS: 218-400-0 |