2',4'-Dimethylacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethan-1-on
A12992.18 A12992.30
A12992.18EA 110 EUR
A12992.18 A12992.30
2',4'-Dimethylacetophenon ≥97%
2',4'-Dimethylacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 89-74-7 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5350 Odour: Characteristic Boiling Point: 227-228° Beilstein Reference: 956772 MDL No.: MFCD00003571
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148.2 g/mol
Siedepunkt: 227…228 °C
Dichte: 0.999
Flammpunkt: 100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003571
CAS-Nummer: 89-74-7
EINECS: 201-935-9