2',5'-Dimethylacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethan-1-on
A11432.06 A11432.14
A11432.06EA 34.1 EUR
A11432.06 A11432.14
2',5'-Dimethylacetophenon ≥98%
2',5'-Dimethylacetophenon
Purity: 98+% CAS No.: 2142-73-6 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5290 Odour: Characteristic Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 2042139 MDL No.: MFCD00014988
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148.2 g/mol
Siedepunkt: 231
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1.0154 g/cm³ (0 °C)
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
MDL: MFCD00014988
CAS-Nummer: 2142-73-6
EINECS: 218-399-7