2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A11280.06
A11280.14
A11280.22
A11280.06EA
82.8
EUR
A11280.06
A11280.14
A11280.22
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 57199-00-5
Molecular Formula: C16H23ClO
Formula Weight: 266.81
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2269534
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00015030
Formel:
C₁₆H₂₃ClO Molecular Weight: 266,81 g/mol Siedepunkt: 107…108 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 78…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015030 CAS-Nummer: 57199-00-5 EINECS: 260-614-1 UN: 3261 ADR: 8,II |