2-Fluormesitylen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6-Trimethylfluorbenzol
A12779.03 A12779.06
A12779.03EA 33.9 EUR
A12779.03 A12779.06
2-Fluormesitylen 98%
2-Fluormesitylen
Purity: 98% CAS No.: 392-69-8 Molecular Formula: C9H11F Formula Weight: 138.19 Refractive Index: 1.4830 Boiling Point: 163-165° MDL No.: MFCD00052365
Formel: C₉H₁₁F
Molecular Weight: 138,18 g/mol
Siedepunkt: 163…165 °C
Dichte: 0,975
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052365
CAS-Nummer: 392-69-8