2-Fluormesitylen
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4,6-Trimethylfluorbenzol
009211-25G
009211-5G
FLUO009211-25GEA
0
EUR
FLUO009211-25G
FLUO009211-5G
2-Fluormesitylen
2-Fluormesitylen
Formel:
C₉H₁₁F Molecular Weight: 138,18 g/mol |
MDL:
MFCD00052365 CAS-Nummer: 392-69-8 |