3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
A19290.03
A19290.06
A19290.14
A19290.03EA
13.1
EUR
A19290.03
A19290.06
A19290.14
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol ≥98%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 32707-89-4
Molecular Formula: C9H6F6O
Formula Weight: 244.15
Flash Point: 97°(206°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 40°/0.5mm
Beilstein Reference: 2055358
MDL No.: MFCD00009907
Formel:
C₉H₆F₆O Molecular Weight: 244,14 g/mol Siedepunkt: 40 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 52…56 °C Flammpunkt: 97 °C (206 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009907 CAS-Nummer: 32707-89-4 EINECS: 251-168-9 |