3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
002101-5G 002101-25G 002101-100G
FLUO002101-5GEA 0 EUR
FLUO002101-5G FLUO002101-25G FLUO002101-100G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₆F₆O
Siedepunkt: 100 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…54 °C
MDL: MFCD00009907
CAS-Nummer: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9