2-Iodmesitylen
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Iod-2,4,6-trimethylbenzol, 2-Iod-1,3,5-trimethylbenzol, 2,4,6-Trimethyliodbenzol
CD07694.1 CD07694.50
MAYBCD07694.1EA 0 EUR
MAYBCD07694.1 MAYBCD07694.50
2-Iodmesitylen
2-Iodmesitylen
Formel: C₉H₁₁I
Molecular Weight: 246,09 g/mol
MDL: MFCD00013707
CAS-Nummer: 4028-63-1
EINECS: 223-709-9