3,5-Dimethylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
008879-1G
008879-5G
FLUO008879-1GEA
84.9
EUR
FLUO008879-1G
FLUO008879-5G
3,5-Dimethylbenzylamin
3,5-Dimethylbenzylamin
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135.21 g/mol |
MDL:
MFCD00040753 CAS-Nummer: 78710-55-1 EINECS: 278-974-3 |