2,4,6-Tri-tert-butylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline

223050-1G 223050-5G
SIAL223050-1GEA 35.8 EUR
SIAL223050-1G SIAL223050-5G
2,4,6-Tri-tert-butylanilin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tri-tert-butylanilin
Formel: C₁₈H₃₁N
Molecular Weight: 261,45 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 145 °C
Dichte: 0,991 g/cm³ (19.85 °C)
MDL: MFCD00011645
CAS-Nummer: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR