2,4,6-Trimethylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminomesitylen, Mesidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
132179-100ML
132179-25ML
SIAL132179-100MLEA
49.8
EUR
SIAL132179-100ML
SIAL132179-25ML
2,4,6-Trimethylanilin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylanilin
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135,21 g/mol Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007740 CAS-Nummer: 88-05-1 EINECS: 201-794-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |