3,5-Dimethylbenzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (3,5-Dimethylphenyl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-m-xylol
L14726.03 L14726.06 L14726.14
L14726.03EA 33.2 EUR
L14726.03 L14726.06 L14726.14
3,5-Dimethylbenzylalkohol ≥99%
3,5-Dimethylbenzylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 27129-87-9 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 218-221° Beilstein Reference: 2077285 MDL No.: MFCD00004648
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136.19 g/mol
Siedepunkt: 218…221 °C
Flammpunkt: 106 °C (222 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004648
CAS-Nummer: 27129-87-9
EINECS: 248-241-2