2,5-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
L01624.03
L01624.06
L01624.03EA
53.3
EUR
L01624.03
L01624.06
2,5-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
2,5-Dimethylbenzylalkohol
Purity: 97+%
CAS No.: 53957-33-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5360
Melting Point: 40-42°
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 2243420
MDL No.: MFCD00004625
Formel:
C₉H₁₂O Molecular Weight: 136,19 g/mol Siedepunkt: 232…234 °C Schmelzpunkt: 40…42 °C Dichte: 1,011 Flammpunkt: 107 °C (224 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004625 CAS-Nummer: 53957-33-8 EINECS: 258-888-2 |