2,3,5-Trimethylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T78603-100G T78603-5G
SIALT78603-100GEA 88.8 EUR
SIALT78603-100G SIALT78603-5G
2,3,5-Trimethylphenol, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002228
CAS-Nummer: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
UN: 2430
ADR: 8,III