2,4,6-Trimethylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T79006-100G T79006-25G
SIALT79006-100GEA 239 EUR
SIALT79006-100G SIALT79006-25G
2,4,6-Trimethylphenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 56 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 74 °C
Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002235
CAS-Nummer: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
UN: 2430
ADR: 8,III