2,4,6-Trimethylthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6-Trimethylphenylmercaptan
B24798.03
B24798.03EA 43.2 EUR
B24798.03
2,4,6-Trimethylthiophenol ≥97%
2,4,6-Trimethylthiophenol
Purity: 97% CAS No.: 1541-10-2 Molecular Formula: C9H12S Formula Weight: 152.25 MDL No.: MFCD00218475
Formel: C₉H₁₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00218475
CAS-Nummer: 1541-10-2