2,4,6-Trimethylthiophenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,4,6-Trimethylphenylmercaptan
F02-12350
BTB12350DA
BTB12350EA
BTB12350.50
BTB12350-0001
MAYBF02-12350EA
0
EUR
MAYBF02-12350
MAYBBTB12350DA
MAYBBTB12350EA
MAYBBTB12350.50
MAYBBTB12350-0001
2,4,6-Trimethylthiophenol
2,4,6-Trimethylthiophenol
Formel:
C₉H₁₂S |
MDL:
MFCD00218475 CAS-Nummer: 1541-10-2 |