2-Mesitylensulfonylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Mesitylensulfonylchlorid, 2,4,6-Trimethylbenzolsulfonylchlorid, Mesitylen-2-sulfonylchlorid
125590250 125591000 125595000
ACRO125590250EA 45.2 EUR
ACRO125590250 ACRO125591000 ACRO125595000
2-Mesitylensulfonylchlorid 99%
2-Mesitylensulfonylchlorid
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
Molecular Weight: 218,7 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00007434
CAS-Nummer: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)