2-Mesitylensulfonylchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Mesitylensulfonylchlorid, 2,4,6-Trimethylbenzolsulfonylchlorid, Mesitylen-2-sulfonylchlorid
A11775.14 A11775.22 A11775.36
A11775.14EA 45.1 EUR
A11775.14 A11775.22 A11775.36
2-Mesitylensulfonylchlorid ≥99%
2-Mesitylensulfonylchlorid
Purity: 99% CAS No.: 773-64-8 Molecular Formula: C9H11ClO2S Formula Weight: 218.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Melting Point: 53-57° Boiling Point: 150°/20mm Beilstein Reference: 1107601 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007434
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
Molecular Weight: 218,7 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007434
CAS-Nummer: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8,II