2-Mesitylensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Mesitylensulfonylchlorid, 2,4,6-Trimethylbenzolsulfonylchlorid, Mesitylen-2-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M7707-100G M7707-25G M7707-5G
SIALM7707-100GEA 235 EUR
SIALM7707-100G SIALM7707-25G SIALM7707-5G
2-Mesitylensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Mesitylensulfonylchlorid
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
Molecular Weight: 218,7 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007434
CAS-Nummer: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8,II