1,3,5-Tri-tert-butylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
223778-10G 223778-50G
SIAL223778-10GEA 304 EUR
SIAL223778-10G SIAL223778-50G
1,3,5-Tri-tert-butylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tri-tert-butylbenzol
Formel: C₁₈H₃₀
Molecular Weight: 246.44 g/mol
Siedepunkt: 248
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Dichte: 2.637 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008831
CAS-Nummer: 1460-02-2
EINECS: 215-952-4