5-tert-Butyl-m-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dimethyl-5-tert-butylbenzol, 1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzol
A19220.22
A19220.36
A19220.22EA
29.6
EUR
A19220.22
A19220.36
5-tert-Butyl-m-xylol ≥98%
5-tert-Butyl-m-xylol
Purity: 98%
CAS No.: 98-19-1
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: -22°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 1853314
MDL No.: MFCD00008832
Formel:
C₁₂H₁₈ Siedepunkt: 207…209 °C Schmelzpunkt: –22 °C Dichte: 0,86 Flammpunkt: 84 °C (183 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008832 CAS-Nummer: 98-19-1 EINECS: 202-647-6 |