2',4',6'-Trimethylacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethan-1-on
A11549.14
A11549.22
A11549.14EA
70.6
EUR
A11549.14
A11549.22
2',4',6'-Trimethylacetophenon ≥97%
2',4',6'-Trimethylacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 1667-01-2
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₄O Molecular Weight: 162,23 g/mol Siedepunkt: 235…236 °C Dichte: 0,975 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008735 CAS-Nummer: 1667-01-2 EINECS: 216-783-9 |