2',4',6'-Trimethylacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethan-1-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

92220-10ML 92220-50ML
SIAL92220-10MLEA 59.1 EUR
SIAL92220-10ML SIAL92220-50ML
2',4',6'-Trimethylacetophenon, Sigma-Aldrich®
2',4',6'-Trimethylacetophenon
Formel: C₁₁H₁₄O
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 240…248 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,975 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008735
CAS-Nummer: 1667-01-2
EINECS: 216-783-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR