2,4,6-Trimethylbenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
L01952.06
L01952.14
L01952.06EA
51.3
EUR
L01952.06
L01952.14
2,4,6-Trimethylbenzylalkohol ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzylalkohol
Purity: 98+%
CAS No.: 4170-90-5
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Melting Point: 85-89°
Boiling Point: 140°/15mm
MDL No.: MFCD00014422
Formel:
C₁₀H₁₄O Siedepunkt: 140 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 85…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014422 CAS-Nummer: 4170-90-5 EINECS: 224-032-1 |