2,3,5,6-Tetramethylbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,5,6-Tetramethylbenzene-1-sulphonyl chloride
A13313.09 A13313.18
A13313.09EA 39.5 EUR
A13313.09 A13313.18
2,3,5,6-Tetramethylbenzolsulfonylchlorid ≥98%
2,3,5,6-Tetramethylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 60706-63-0 Molecular Formula: C10H13ClO2S Formula Weight: 232.73 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 1876644 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00014723
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
Molecular Weight: 232.73 g/mol
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014723
CAS-Nummer: 60706-63-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable