1,2,4,5-Tetramethylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T19607-100G T19607-500G
SIALT19607-100GEA 48.8 EUR
SIALT19607-100G SIALT19607-500G
1,2,4,5-Tetramethylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,4,5-Tetramethylbenzol
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134,22 g/mol
Siedepunkt: 196,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Dichte: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008528
CAS-Nummer: 95-93-2
EINECS: 202-465-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,03501