4-Phenylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Phenylcyclohexan-1-one, 1-Oxo-4-phenylcyclohexane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

196231-10G 196231-50G
SIAL196231-10GEA 54.9 EUR
SIAL196231-10G SIAL196231-50G
4-Phenylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
4-Phenylcyclohexanon
Formel: C₁₂H₁₄O
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001641
CAS-Nummer: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR