Cyclopropylbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

158011-25G 158011-5G
SIAL158011-25GEA 455 EUR
SIAL158011-25G SIAL158011-5G
Cyclopropylbenzol, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylbenzol
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118.18 g/mol
Siedepunkt: 173.6
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0.9317 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001275
CAS-Nummer: 873-49-4
EINECS: 212-839-1
UN: 3295
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR