2-Brombiphenyl (PBB Nr. 1) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-Brom-2-phenylbenzol, PBB Nr. 1
B21840.03 B21840.06 B21840.14
B21840.03EA 30.9 EUR
B21840.03 B21840.06 B21840.14
2-Brombiphenyl (PBB Nr. 1) ≥98%
2-Brombiphenyl (PBB Nr. 1)
Purity: 98% CAS No.: 2052-07-5 Molecular Formula: C12H9Br Formula Weight: 233.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6290 Melting Point: 0-2° Boiling Point: 298° Beilstein Reference: 1863156 MDL No.: MFCD00000065
Formel: C₁₂H₉Br
Molecular Weight: 233.11 g/mol
Siedepunkt: 298 °C
Schmelzpunkt: 0…2 °C
Dichte: 1.376
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000065
CAS-Nummer: 2052-07-5
EINECS: 218-141-3