3-Brombiphenyl (PBB Nr. 2) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-3-phenylbenzol
339100010
339100050
ACRO339100010EA
53.8
EUR
ACRO339100010
ACRO339100050
3-Brombiphenyl (PBB Nr. 2) 97%
3-Brombiphenyl (PBB Nr. 2)
Formel:
C₁₂H₉Br Molecular Weight: 233.11 g/mol Siedepunkt: 299 Schmelzpunkt: 9 Dichte: 1.398 g/cm³ Flammpunkt: 110 °C |
MDL:
MFCD00000082 CAS-Nummer: 2113-57-7 EINECS: 218-304-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |