4,4'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 15) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: PBB Nr. 15
212081000 212085000 212080250
ACRO212081000EA 67 EUR
ACRO212081000 ACRO212085000 ACRO212080250
4,4'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 15) 99%
4,4'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 15)
Formel: C₁₂H₈Br₂
Molecular Weight: 312 g/mol
Siedepunkt: 357
Schmelzpunkt: 165…169 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000101
CAS-Nummer: 92-86-4
EINECS: 202-198-6
UN: 3152
ADR: 9 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
GC ≥98.5 %