4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Brom-4-phenylbenzol, PBB Nr. 3
197980250 197981000
ACRO197980250EA 71.5 EUR
ACRO197980250 ACRO197981000
4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3) 99%
4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3)
Formel: C₁₂H₉Br
Molecular Weight: 233.11 g/mol
Siedepunkt: 310
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Flammpunkt: 143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000100
CAS-Nummer: 92-66-0
EINECS: 202-176-6
UN: 3077
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥98.5 %