4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-4-phenylbenzol, PBB Nr. 3
A12638.09 A12638.18 A12638.30
A12638.09EA 38.4 EUR
A12638.09 A12638.18 A12638.30
4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3) ≥98%
4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3)
Purity: 98+% CAS No.: 92-66-0 Molecular Formula: C12H9Br Formula Weight: 233.12 Flash Point: 143°(289°F) Melting Point: 88-92° Boiling Point: 310° Beilstein Reference: 1907453 MDL No.: MFCD00000100
Formel: C₁₂H₉Br
Molecular Weight: 233.11 g/mol
Siedepunkt: 310 °C
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Dichte: 1.615 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 143 °C (289 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000100
CAS-Nummer: 92-66-0
EINECS: 202-176-6